2-Brombenzonitril ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A10679.06 A10679.14 A10679.22
A10679.06EA 500 DKK
A10679.06 A10679.14 A10679.22
2-Brombenzonitril ≥99%
2-Brombenzonitril
Purity: 99% CAS No.: 2042-37-7 Molecular Formula: C7H4BrN Formula Weight: 182.03 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 53-56° Boiling Point: 251-253° Beilstein Reference: 2042185 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001772
Formel: C₇H₄BrN
Kogepunkt: 251…253 °C
Smeltepunkt: 53…56 °C
Massefylde: 1,496
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001772
CAS-nummer: 2042-37-7
EINECS: 218-045-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III