3,5-Dibrom-4-hydroxybenzaldehyd 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A12780.06 A12780.14 A12780.22
A12780.06EA 481 DKK
A12780.06 A12780.14 A12780.22
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzaldehyd 97%
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 1948512
Formel: C₇H₄Br₂O₂
Molekylvægt: 279.92 g/mol
Smeltepunkt: 179…182 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016980
CAS-nummer: 2973-77-5
EINECS: 221-017-1