6-Bromveratraldehyd ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A13591.06 A13591.14 A13591.22
A13591.06EA 743 DKK
A13591.06 A13591.14 A13591.22
6-Bromveratraldehyd ≥97%
6-Bromveratraldehyd
Purity: 97% CAS No.: 5392-10-9 Molecular Formula: C9H9BrO3 Formula Weight: 245.08 Melting Point: 147-152° Beilstein Reference: 2052355
Formel: C₉H₉BrO₃
Kogepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 147…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003301
CAS-nummer: 5392-10-9
EINECS: 226-390-4