Flasker, i klart eller brunt glas, uden skruelåg
Leverandør: RIXIUS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1-0401-0050-28 1-0400-0500-28 1-0400-1000-28 1-0400-0100-28 1-0400-0200-28 1-0400-0250-28 1-0400005028PP 1-0401-0250-28 1-0401-0060-28 1-0401-0150-28 1-0401-0100-28 1-0401-0500-28 1-0401-1000-28 1-0401003028AD 1-0400-0030-28 1-0401-0200-28
RIXI1-0401-0050-28EA 1700 DKK
RIXI1-0401-0050-28 215-2859 215-2860 215-2855 215-2857 215-2858 215-2854 215-2866 215-2862 215-2864 215-2863 215-2867 215-2868 215-3606 RIXI1-0400-0030-28 215-4420
Flasker, i klart eller brunt glas, uden skruelåg
Flasker Glasflasker
Klart eller brunt glas, med gevind.
  • Gode kemiske og fysiske egenskaber
  • Til brug i opgaver uden høje termiske belastninger
  • Låg skal bestilles separat
Lette emballageflasker. Fremragende til prøvetagning, opbevaring og transport af væsker. Er farvet brun for at beskytte lysfølsomme materialer.