5-Brom-o-anisaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A19396.14 A19396.22
A19396.14EA 247 DKK
A19396.14 A19396.22
5-Brom-o-anisaldehyd ≥98%
5-Brom-o-anisaldehyd
Purity: 98+% CAS No.: 25016-01-7 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 114-118° Beilstein Reference: 508840
Formel: C₈H₇BrO₂
Kogepunkt: 269 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 114…118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003347
CAS-nummer: 25016-01-7
EINECS: 246-564-3