3-Brom-p-anisaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A15274.06 A15274.14
A15274.06EA 375 DKK
A15274.06 A15274.14
3-Brom-p-anisaldehyd ≥98%
3-Brom-p-anisaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 34841-06-0 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 49-53° Boiling Point: 108-110°/1mm MDL No.: MFCD00016599
Formel: C₈H₇BrO₂
Kogepunkt: 108…110 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 49…53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016599
CAS-nummer: 34841-06-0
EINECS: 252-241-8