4-Brombenzaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04146.0010 8.04146.0100
8.04146.0010EA 352 DKK
8.04146.0010 8.04146.0100
4-Brombenzaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Bromobenzaldehyde
Formel: C₇H₅BrO
Kogepunkt: 244 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 54…56 °C
Massefylde: 1,849 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003377
CAS-nummer: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 55 - 58 °C
Molar Mass 185.02 g/mol
Bulk Density 670 kg/m3
Boiling Point 123 - 125 °C (31 hPa)
Flash Point 108 °C
Density 1.85 g/cm3