4-Brombenzaldehyd 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
106670250 106671000 106675000
ACRO106670250EA 614 DKK
ACRO106670250 ACRO106671000 ACRO106675000
4-Brombenzaldehyd 99%
4-Bromobenzaldehyde
Formel: C₇H₅BrO
Molekylvægt: 185.02 g/mol
Kogepunkt: 244
Smeltepunkt: 55…58 °C
Flammepunkt: 108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003377
CAS-nummer: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥98.5 %