Brombenzen til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01786.0005 8.01786.0250 8.01786.1000 8.01786.9026
8.01786.0005EA 231 DKK
8.01786.0005 8.01786.0250 8.01786.1000 8.01786.9026
Brombenzen til syntese, Sigma-Aldrich®
Brombenzen
Formel: C₆H₅Br
Kogepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –31 °C
Massefylde: 1,495 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 51 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000055
CAS-nummer: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN nummer: 2514
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01390
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 4 g/l (20 °C)
Melting Point -31 °C
Molar Mass 157 g/mol
Boiling Point 156 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 51 °C
Refractive Index 1.5602 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.5 - 2.5 %(V)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 565 °C
Saturation concentration 26 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid