1,4-Dibrombenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A10517.18
A10517.0E
A10517.22
A10517.30
A10517.18EA
295
DKK
A10517.18
A10517.0E
A10517.22
A10517.30
1,4-Dibrombenzen ≥98%
1,4-Dibrombenzen
Purity: 98%
CAS No.: 106-37-6
Molecular Formula: C6H4Br2
Formula Weight: 235.91
Flash Point:
Formel:
C₆H₄Br₂ Kogepunkt: 219…220 °C Smeltepunkt: 86…90 °C Massefylde: 1,841 Flammepunkt: >100 °C (212 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000089 CAS-nummer: 106-37-6 EINECS: 203-390-2 UN nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,3019 |