1,3-Dibrombenzen 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
186640100 186640500
ACRO186640100EA 251 DKK
ACRO186640100 ACRO186640500
1,3-Dibrombenzen 97%
1,3-Dibrombenzen
Formel: C₆H₄Br₂
Molekylvægt: 235.91 g/mol
Kogepunkt: 218…219 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –7 °C
Massefylde: 1.95 g/cm³
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000078
CAS-nummer: 108-36-1
EINECS: 203-574-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6070 to 1.6090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %