1,2-Dibrombenzen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
348930250 348931000
ACRO348930250EA 927 DKK
ACRO348930250 ACRO348931000
1,2-Dibrombenzen 98%
1,2-Dibrombenzen
Formel: C₆H₄Br₂
Kogepunkt: 224 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 4…6 °C
Massefylde: 1,956 g/cm³
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000057
CAS-nummer: 583-53-9
EINECS: 209-507-3
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6100 to 1.6120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %