9,10-Diphenylanthracen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20529.0001 8.20529.0005
8.20529.0001EA 1050 DKK
8.20529.0001 8.20529.0005
9,10-Diphenylanthracen for synthesis, Sigma-Aldrich®
9,10-Diphenylanthracene
Formel: C₂₆H₁₈
Kogepunkt: 485 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 245 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001253
CAS-nummer: 1499-10-1
EINECS: 216-105-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 247 - 252 °C
Molar Mass 330.43 g/mol