9,10-Diphenylanthracen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A15714.03 A15714.06 A15714.14
A15714.03EA 854 DKK
A15714.03 A15714.06 A15714.14
9,10-Diphenylanthracen ≥99%
9,10-Diphenylanthracene
Purity: 99% CAS No.: 1499-10-1 Molecular Formula: C26H18 Formula Weight: 330.43 Odour: Odourless Melting Point: 248-254° Beilstein Reference: 1914010 MDL No.: MFCD00001253
Formel: C₂₆H₁₈
Molekylvægt: 330.43 g/mol
Kogepunkt: 485
Smeltepunkt: 248…254 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001253
CAS-nummer: 1499-10-1
EINECS: 216-105-1