9,10-Dimethylanthracen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B22458.03 B22458.06
B22458.03EA 1390 DKK
B22458.03 B22458.06
9,10-Dimethylanthracen ≥99%
9,10-Dimethylanthracene
Purity: 99% CAS No.: 781-43-1 Molecular Formula: C16H14 Formula Weight: 206.29 Melting Point: 182-184° Beilstein Reference: 1909028
Formel: C₁₆H₁₄
Molekylvægt: 206.29 g/mol
Kogepunkt: 371
Smeltepunkt: 182…184 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001262
CAS-nummer: 781-43-1
EINECS: 212-308-4