9-Methylanthracen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21249.0001 8.21249.0005
8.21249.0001EA 340 DKK
8.21249.0001 8.21249.0005
9-Methylanthracen for synthesis, Sigma-Aldrich®
9-Methylanthracene
Formel: C₁₅H₁₂
Kogepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 73…76 °C
Massefylde: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001261
CAS-nummer: 779-02-2
EINECS: 212-299-7
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.0003 mg/l (25 °C)
Melting Point 76 - 79 °C
Molar Mass 192.26 g/mol
Boiling Point 196 - 197 °C (16 hPa)
Refractive Index 1.6959 (99 °C, 589 nm)
Density 1.06 g/cm3