9-Methylanthracen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A15699.03 A15699.06 A15699.14
A15699.03EA 375 DKK
A15699.03 A15699.06 A15699.14
9-Methylanthracen ≥99%
9-Methylanthracene
Purity: 99% CAS No.: 779-02-2 Molecular Formula: C15H12 Formula Weight: 192.26 Melting Point: 77-79° Boiling Point: 196-197°/16mm UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001261
Formel: C₁₅H₁₂
Kogepunkt: 196…197 °C (16 mmHg)
Smeltepunkt: 77…79 °C
Massefylde: 1,066
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001261
CAS-nummer: 779-02-2
EINECS: 212-299-7
UN nummer: 3077
ADR: 9,III