9-(Chlormethyl)anthracen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A13579.03 A13579.06 A13579.14
A13579.03EA 463 DKK
A13579.03 A13579.06 A13579.14
9-(Chlormethyl)anthracen ≥98%
9-(Chloromethyl)anthracene
Purity: 98+% CAS No.: 24463-19-2 Molecular Formula: C15H11Cl Formula Weight: 226.71 Melting Point: 138-142° Beilstein Reference: 1873394 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00001263
Formel: C₁₅H₁₁Cl
Molekylvægt: 226.71 g/mol
Kogepunkt: 371
Smeltepunkt: 138…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001263
CAS-nummer: 24463-19-2
EINECS: 246-274-7
UN nummer: 3261
ADR: 8 III