9-(Chlormethyl)anthracen 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
188180025 188180100
ACRO188180025EA 629 DKK
ACRO188180025 ACRO188180100
9-(Chlormethyl)anthracen 98+%
9-(Chloromethyl)anthracene
Formel: C₁₅H₁₁Cl
Molekylvægt: 226.71 g/mol
Kogepunkt: 371
Smeltepunkt: 136…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001263
CAS-nummer: 24463-19-2
EINECS: 246-274-7
UN nummer: 3261
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to golden Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 141 °C
HPLC ≥98.0 %