Anthracen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A10203.14 A10203.22 A10203.36
A10203.14EA 547 DKK
A10203.14 A10203.22 A10203.36
Anthracen ≥99%
Anthracene
Purity: 99% CAS No.: 120-12-7 Molecular Formula: C14H10 Formula Weight: 178.23 Flash Point: 121°(249°F) Melting Point: 214-218° Boiling Point: 340-342° Beilstein Reference: 1905429 Merck Reference: 14,682 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001240
Formel: C₁₄H₁₀
Molekylvægt: 178.23 g/mol
Kogepunkt: 340…342 °C
Smeltepunkt: 214…218 °C
Massefylde: 1.250
Flammepunkt: 121 °C (249 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001240
CAS-nummer: 120-12-7
EINECS: 204-371-1
ADR: 9 III
Merck Index: 13,00687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf973bfe5e591a235e84a414db5e3a617957ab78&vid=39774282d3251d5014028c1ba9d03866f87d7733&prid=web&clid=SAPDAM