9,10-Diethoxyanthracen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A16705.06
A16705.03
A16705.14
A16705.06EA
1050
DKK
A16705.06
A16705.03
A16705.14
9,10-Diethoxyanthracen ≥98%
9,10-Diethoxyanthracene
Purity: 98%
CAS No.: 68818-86-0
Molecular Formula: C18H18O2
Formula Weight: 266.33
Melting Point: 149-151°
MDL No.: MFCD00209643
Formel:
C₁₈H₁₈O₂ Molekylvægt: 266.34 g/mol Smeltepunkt: 149…151 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00209643 CAS-nummer: 68818-86-0 EINECS: 272-401-0 |