Fittings i rustfrit stål, Upchurch Scientific®
Leverandør: UPCHURCH SCIENTIFIC
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
U-320X U-321X U-400X U-401 U-401X U-410 U-410X U-450
554-1806EA 747 DKK
554-1806 554-1807 554-1808 UPCHU-401 554-1809 554-5694 554-1810 554-5695
Fittings i rustfrit stål, Upchurch Scientific®
Fittings og stik
Bemærk: brug ikke metalfittings i plastporte, da dette kan beskadige porten.
  • Til originale porte
  • Normeret til 20000 psi (1380 bar)