9,10-Dibromanthracen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L12680.14 L12680.06 L12680.22
L12680.14EA 1320 DKK
L12680.14 L12680.06 L12680.22
9,10-Dibromanthracen ≥98%
9,10-Dibromoanthracene
Purity: 98% CAS No.: 523-27-3 Molecular Formula: C14H8Br2 Formula Weight: 336.04 Melting Point: 222-223° subl. Beilstein Reference: 1912109 Merck Reference: 14,3018 MDL No.: MFCD00001244
Formel: C₁₄H₈Br₂
Molekylvægt: 336.03 g/mol
Kogepunkt: 427
Smeltepunkt: 222…223 °C (subl.)
Massefylde: 1.981 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001244
CAS-nummer: 523-27-3
EINECS: 208-342-4
Merck Index: 13,03041