4-Octin 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
223520100 223520500
ACRO223520100EA 509 DKK
ACRO223520100 ACRO223520500
4-Octin 98+%
4-Octyne
Formel: C₈H₁₄
Kogepunkt: 131…132 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –103 °C
Massefylde: 0,75 g/cm³
Flammepunkt: 29 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009471
CAS-nummer: 1942-45-6
EINECS: 217-730-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %