2-Butyn ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A13823.06
A13823.14
A13823.22
A13823.06EA
873
DKK
A13823.06
A13823.14
A13823.22
2-Butyn ≥98%
2-Butyn
Purity: 98%
CAS No.: 503-17-3
Molecular Formula: CH3C≡CCH3
Formula Weight: 54.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -49°(-56°F)
Refractive Index: 1.3920
Odour: Recognizable
Melting Point: -32°
Boiling Point: 24-27°
Beilstein Reference: 1361340
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009275
Formel:
C₄H₆ Kogepunkt: 24…27 °C Smeltepunkt: –32 °C Massefylde: 0,690 Flammepunkt: –49 °C (–56 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00009275 CAS-nummer: 503-17-3 EINECS: 207-962-2 UN nummer: 3295 ADR: 3,I |