1-Pentin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
303820250
303820050
303821000
ACRO303820250EA
750
DKK
ACRO303820250
ACRO303820050
ACRO303821000
1-Pentin 99%
1-Pentyne
Formel:
C₅H₈ Kogepunkt: 40 °C Smeltepunkt: 106…105 °C Massefylde: 0,69 g/cm³ Flammepunkt: <–34 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009469 CAS-nummer: 627-19-0 EINECS: 210-987-1 UN nummer: 1993 ADR: 3,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3840 to 1.3880 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |