1-Octyn 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
223510250 223511000
ACRO223510250EA 434 DKK
ACRO223510250 ACRO223511000
1-Octyn 99%
1-Octyn
Formel: C₈H₁₄
Kogepunkt: 127…128 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –80 °C
Massefylde: 0,74 g/cm³
Flammepunkt: 17 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009546
CAS-nummer: 629-05-0
EINECS: 211-069-3
UN nummer: 3295
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %