1-Hexin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20643.0025 8.20643.0100
8.20643.0025EA 662 DKK
8.20643.0025 8.20643.0100
1-Hexin for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Hexyne
Formel: C₆H₁₀
Kogepunkt: 71 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –132 °C
Massefylde: 0,7147 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –20 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009504
CAS-nummer: 693-02-7
EINECS: 211-736-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.36 g/l (25 °C) (experimental)
Melting Point -132 °C
Molar Mass 82.14 g/mol
Boiling Point 71 - 72 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3535 kPa
Flash Point -20 °C
Refractive Index 1.3974 (20 °C, 589 nm)
Density 0.72 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 263 °C