1-Heptin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A11130.06
A11130.14
A11130.22
A11130.06EA
339
DKK
A11130.06
A11130.14
A11130.22
1-Heptin ≥99%
1-Heptyne
Purity: 99%
CAS No.: 628-71-7
Molecular Formula: CH3(CH2)4C≡CH
Formula Weight: 96.17
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4095
Odour: Unpleasant
Melting Point: -81°
Boiling Point: 98-100°
Beilstein Reference: 1733518
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009529
Formel:
C₇H₁₂ Kogepunkt: 98…100 °C Smeltepunkt: –81 °C Massefylde: 0,736 Flammepunkt: –10 °C (14 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009529 CAS-nummer: 628-71-7 EINECS: 211-051-5 UN nummer: 3295 ADR: 3,II |