1-Heptin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
223460250 223461000
ACRO223460250EA 611 DKK
ACRO223460250 ACRO223461000
1-Heptin 99%
1-Heptyne
Formel: C₇H₁₂
Kogepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –81 °C
Massefylde: 0,73 g/cm³
Flammepunkt: –002 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009529
CAS-nummer: 628-71-7
EINECS: 211-051-5
UN nummer: 3295
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %