2-Methyl-2-buten 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
126490250 126492500
ACRO126490250EA 365 DKK
ACRO126490250 ACRO126492500
2-Methyl-2-buten 99+%
2-Methyl-2-butene
Formel: C₅H₁₀
Molekylvægt: 70.13 g/mol
Kogepunkt: 39
Smeltepunkt: –134 °C
Massefylde: 0.66 g/cm³
Flammepunkt: –45 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009276
CAS-nummer: 513-35-9
EINECS: 208-156-3
UN nummer: 2460
ADR: 3 II
Merck Index: 12,00649
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %