2-Methyl-1-penten 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
127400100 127400500
ACRO127400100EA 547 DKK
ACRO127400100 ACRO127400500
2-Methyl-1-penten 99%
2-Methyl-1-pentene
Formel: C₆H₁₂
Kogepunkt: 62 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –136 °C
Massefylde: 0,68 g/cm³
Flammepunkt: –26 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009405
CAS-nummer: 763-29-1
EINECS: 212-108-7
UN nummer: 3295
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %