2-Ethyl-1-buten ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L11553.06 L11553.14
L11553.06EA 698 DKK
L11553.06 L11553.14
2-Ethyl-1-buten ≥97%
2-Ethyl-1-butene
Purity: 97% CAS No.: 760-21-4 Molecular Formula: C6H12 Formula Weight: 84.16 Flash Point: -26°(-14°F) Refractive Index: 1.3960 Melting Point: -132° Boiling Point: 63-64° Beilstein Reference: 1697102 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009341
Formel: C₆H₁₂
Kogepunkt: 63…64 °C
Smeltepunkt: –132 °C
Massefylde: 0,689
Flammepunkt: –26 °C (–14 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009341
CAS-nummer: 760-21-4
EINECS: 212-078-5
UN nummer: 3295
ADR: 3,II