2,4,4-Trimethyl-2-penten ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B20773.14 B20773.22
B20773.14EA 1970 DKK
B20773.14 B20773.22
2,4,4-Trimethyl-2-penten ≥97%
2,4,4-Trimethyl-2-pentene
Purity: 97% CAS No.: 107-40-4 Molecular Formula: C8H16 Formula Weight: 112.22 Flash Point: -1°(29°F) Refractive Index: 1.4160 Melting Point: -106° Boiling Point: 103-105° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008902
Formel: C₈H₁₆
Kogepunkt: 103…105 °C
Smeltepunkt: –106 °C
Massefylde: 0,720
Flammepunkt: –1 °C (29 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008902
CAS-nummer: 107-40-4
EINECS: 203-488-5
UN nummer: 3295
ADR: 3,II