2,4,4-Trimethyl-1-penten 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
140181000 140185000
ACRO140181000EA 1400 DKK
ACRO140181000 ACRO140185000
2,4,4-Trimethyl-1-penten 99%
2,4,4-Trimethyl-1-pentene
Formel: C₈H₁₆
Kogepunkt: 101…102 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –101 °C
Massefylde: 0,7 g/cm³
Flammepunkt: –6 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008855
CAS-nummer: 107-39-1
EINECS: 203-486-4
UN nummer: 2050
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +25° to +30° (20°C, 589 nm) (c=1 in water)