2,3-Dimethyl-1-buten ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L05675.06
L05675.14
L05675.06EA
569
DKK
L05675.06
L05675.14
2,3-Dimethyl-1-buten ≥99%
2,3-Dimethyl-1-butene
Purity: 99%
CAS No.: 563-78-0
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -18°(-°F)
Refractive Index: 1.3910
Melting Point: -157°
Boiling Point: 56-57°
Beilstein Reference: 505982
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008923
Formel:
C₆H₁₂ Kogepunkt: 56…57 °C Smeltepunkt: –157 °C Massefylde: 0,679 Flammepunkt: –18 °C (– °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008923 CAS-nummer: 563-78-0 EINECS: 209-262-2 UN nummer: 3295 ADR: 3,II |