2,3,3-Trimethyl-1-buten 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
140130050 140130250
ACRO140130050EA 964 DKK
ACRO140130050 ACRO140130250
2,3,3-Trimethyl-1-buten 99+%
2,3,3-Trimethyl-1-butene
Formel: C₇H₁₄
Kogepunkt: 78…80 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,7 g/cm³
Flammepunkt: –17 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008850
CAS-nummer: 594-56-9
EINECS: 209-845-1
UN nummer: 3295
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4015 to 1.4035 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %