3-Chlor-2-methylpropen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05905.0100 8.05905.0500
8.05905.0100EA 261 DKK
8.05905.0100 8.05905.0500
3-Chlor-2-methylpropen for synthesis, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-2-methylpropene
Formel: C₄H₇Cl
Molekylvægt: 90.55 g/mol
Kogepunkt: 72
Smeltepunkt: –80 °C
Massefylde: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000953
CAS-nummer: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
UN nummer: 2554
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02167
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point -80 °C
Molar Mass 90.55 g/mol
Boiling Point 72 - 74 °C
Vapor Pressure 140 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Refractive Index 1.4272 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.2 - 10.4 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 540 °C