3-Chlor-2-methylpropen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B22674.0B B22674.18 B22674.30
B22674.0BEA 3030 DKK
B22674.0B B22674.18 B22674.30
3-Chlor-2-methylpropen ≥98%
3-Chloro-2-methylpropene
Purity: 98% CAS No.: 563-47-3 Molecular Formula: C4H7Cl Formula Weight: 90.55 Flash Point: -12°(9°F) Refractive Index: 1.4275 Melting Point: -80° Boiling Point: 71-72° Merck Reference: 14,2148 UN No.: 2554 MDL No.: MFCD00000953
Formel: C₄H₇Cl
Molekylvægt: 90.55 g/mol
Kogepunkt: 71…72 °C
Smeltepunkt: –80 °C
Massefylde: 0.917
Flammepunkt: –12 °C (9 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000953
CAS-nummer: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
UN nummer: 2554
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02167