trans-5-Decen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L10689.06 L10689.03
L10689.06EA 1610 DKK
L10689.06 L10689.03
trans-5-Decen ≥97%
trans-5-Decene
Purity: 97% CAS No.: 7433-56-9 Molecular Formula: C10H20 Formula Weight: 140.27 Flash Point: 46°(114°F) Refractive Index: 1.4240 Boiling Point: 171-172° Beilstein Reference: 1719487 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009508
Formel: C₁₀H₂₀
Kogepunkt: 171…172 °C
Smeltepunkt: –73 °C
Massefylde: 0,740
Flammepunkt: 46 °C (114 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009508
CAS-nummer: 7433-56-9
EINECS: 231-080-7
UN nummer: 3295
ADR: 3,III