trans-3-Hexen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
(E)-3-Hexene, 3-Hexene
L10311.06
L10311.03
L10311.06EA
1530
DKK
L10311.06
L10311.03
trans-3-Hexen ≥98%
trans-3-Hexene
Purity: 98%
CAS No.: 13269-52-8
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.3940
Odour: Mild
Melting Point: -113°
Boiling Point: 66-67°
Beilstein Reference: 1718859
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009386
Formel:
C₆H₁₂ Kogepunkt: 66…67 °C Smeltepunkt: –113 °C Massefylde: 0,677 Flammepunkt: –25 °C (–13 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009386 CAS-nummer: 13269-52-8 EINECS: 236-261-4 UN nummer: 3295 ADR: 3,II |