trans-3-Hexen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (E)-3-Hexene, 3-Hexene
149910010 149910051
ACRO149910010EA 269 DKK
ACRO149910010 ACRO149910051
trans-3-Hexen 98%
trans-3-Hexene
Formel: C₆H₁₂
Kogepunkt: 67 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –113 °C
Massefylde: 0,677 g/cm³
Flammepunkt: –12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009386
CAS-nummer: 13269-52-8
EINECS: 236-261-4
UN nummer: 3295
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3935 to 1.3955 (20°C, 589 nm)
Assay ≥97.5 %