trans-2-Hexen 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (E)-2-Hexene
149900050 149900250
ACRO149900050EA 889 DKK
ACRO149900050 ACRO149900250
trans-2-Hexen 98+%
trans-2-Hexene
Formel: C₆H₁₂
Kogepunkt: 68 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,66 g/cm³
Flammepunkt: –20 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009473
CAS-nummer: 4050-45-7
EINECS: 223-752-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %