Sikkerhedshjelme, M-300-serien, Versaflo™
Leverandør: 3M
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M306 M307
111-1086EA 6190 DKK
111-1086 111-1087
Sikkerhedshjelme, M-300-serien, Versaflo™
Åndedrætsværn Åndedrætsbeskyttelsessystemer
Versaflo™ M-300 Series helmets offer respiratory, eye and face protection. In addition they incorporate head protection, essential for areas where hard hats are mandatory (e.g. construction sites).
  • Visirets udformning kombinerer fremragende perifert og "nedad" udsyn med god optisk klarhed
  • Belagte linser er resistente over for kemikalier og ridser
  • Hjelmen kan kombineres med mange forskellige reservedele og tilbehør
  • Valgfrit høreværn er tilgængeligt
Certificeringer: EN 166, EN 397
M-307: EN12941 TH2, EN14594 2A