cis-4-Octen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (Z)-4-Octene
43156.09 43156.04 43156.18
43156.09EA 2560 DKK
43156.09 43156.04 43156.18
cis-4-Octen ≥97%
cis-4-Octene
Purity: 97% CAS No.: 7642-15-1 Molecular Formula: C8H16 Formula Weight: 112.22 Physical Form: Liquid UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00067484
Formel: C₈H₁₆
Molekylvægt: 112.22 g/mol
Kogepunkt: 123
Smeltepunkt: –118.7 °C
Massefylde: 0.7212 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067484
CAS-nummer: 7642-15-1
EINECS: 231-578-4
UN nummer: 3295
ADR: 3 II