cis-2-Penten
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
383590010 383590050 383590100
ACRO383590010EA 534 DKK
ACRO383590010 ACRO383590050 ACRO383590100
cis-2-Penten
cis-2-Pentene
Formel: C₅H₁₀
Kogepunkt: 37 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –151 °C
Massefylde: 0,65 g/cm³
Flammepunkt: –27 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063978
CAS-nummer: 627-20-3
EINECS: 210-988-7
UN nummer: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07263
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %