Bøjlehøreværn, E-A-R™ Carboflex™
Leverandør: 3M
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CS01000 CF01000
111-2200EA 3890 DKK
111-2200 111-1553
Bøjlehøreværn, E-A-R™ Carboflex™
Ørepropper Bøjlehøreværn
Dette letvægts høreværn, som er placeret uden på øret, er ideelt når man bevæger sig ind og ud af støjende omgivelser, og det kan hænge om halsen, når ikke i brug. De koniske propper kan drejes og således anbringes korrekt i øregangen, hvilket giver en mere konstant beskyttelse mod støj.
  • Fleksibelt, letvægts og dielektrisk nakkebånd, som ikke vikles ind i sikkerhedshjelm eller øjenværn
  • Skum, der langsomt udvider sig: Forbedret pasform af øreproppen i øregangen
  • Mere økonomisk - erstatningspropper er tilgængelige
SNR: 21 dB
Certificeringer: EN 352-2