1-Penten 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
268665000 268660025 268660250 268661000
ACRO268665000EA 1810 DKK
ACRO268665000 ACRO268660025 ACRO268660250 ACRO268661000
1-Penten 97%
1-Pentene
Formel: C₅H₁₀
Kogepunkt: 30 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –165 °C
Massefylde: 0,64 g/cm³
Flammepunkt: –28 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003567
CAS-nummer: 109-67-1
EINECS: 203-694-5
UN nummer: 1108
ADR: 3,I
Merck Index: 12,07262
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3704 to 1.3724 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %