1-Octen, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
74900-50ML
74900-5ML
74900-50MLEA
3180
DKK
74900-50ML
74900-5ML
1-Octen, Supelco®
1-Octene
Formel:
C₈H₁₆ Kogepunkt: 121 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –102 °C Massefylde: 0,7152 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 8 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009548 CAS-nummer: 111-66-0 EINECS: 203-893-7 UN nummer: 3295 ADR: 3,II Merck Index: 13,01770 |