1-Octen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A11146.0F
A11146.AP
A11146.0FEA
1460
DKK
A11146.0F
A11146.AP
1-Octen ≥97%
1-Octene
Purity: 97+%
CAS No.: 111-66-0
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: 21°(70°F)
Refractive Index: 1.4090
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -102°
Boiling Point: 122-123°
Beilstein Reference: 1734497
Merck Reference: 14,1764
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009548
Formel:
C₈H₁₆ Molekylvægt: 112.22 g/mol Kogepunkt: 122…123 °C Smeltepunkt: –102 °C Massefylde: 0.715 Flammepunkt: 21 °C (70 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009548 CAS-nummer: 111-66-0 EINECS: 203-893-7 UN nummer: 3295 ADR: 3 II Merck Index: 13,01770 |